Learn More
4-Chloro-2-methylphenol, 97%
Codice prodotto. 11316826
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11316826 5 g 5g
11326826 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11316826 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04164.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1570-64-5 | C7H7ClO | 142.582 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1570-64-5
Formula molecolare C7H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 142.582
Numero MDL MFCD00002321
InChI Key RHPUJHQBPORFGV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-o-cresol, 2-methyl-4-chlorophenol, 4-chloro-2-cresol, p-chloro-o-cresol, phenol, 4-chloro-2-methyl, o-cresol, 4-chloro, 4-chloro-2-methyl phenol, 4-chloro-2-methyl-phenol, 5-chloro-2-hydroxytoluene, unii-297v63w9ri
PubChem CID 14855
ChEBI CHEBI:1800
IUPAC Name 4-chloro-2-methylphenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2-methylphenol
Punto di fusione 45°C to 48°C
Densità 1.2
Punti di ebollizione 220°C to 225°C
Punto d'infiammabilità 78°C (172°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN3437
Beilstein 1906684
Peso formulazione 142.59
Percent Purity 97%