Learn More
4-Chloro-2-methylphenol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10666744 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10666744 25 g Glass Bottle 25g
10617124 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10666744 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 109470250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1570-64-5
Formula molecolare C7H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 142.582
Numero MDL MFCD00002321
InChI Key RHPUJHQBPORFGV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-o-cresol, 2-methyl-4-chlorophenol, 4-chloro-2-cresol, p-chloro-o-cresol, phenol, 4-chloro-2-methyl, o-cresol, 4-chloro, 4-chloro-2-methyl phenol, 4-chloro-2-methyl-phenol, 5-chloro-2-hydroxytoluene, unii-297v63w9ri
PubChem CID 14855
ChEBI CHEBI:1800
IUPAC Name 4-chloro-2-methylphenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)O
Especificaciones
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2-methylphenol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 43.0°C to 46.0°C
Punti di ebollizione 220.0°C to 225.0°C
Punto d'infiammabilità 103°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare ClC6H3(CH3)OH
Quantità 25 g
Peso formulazione 142.58
Percent Purity 97%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.