Learn More
4-Chloro-2-methylpyridine, 95%
Codice prodotto. 15411139
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15411139 5 g 5g
15401139 1 g 1g
15421139 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15411139 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64093.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3678-63-5 | C6H6ClN | 127.571 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3678-63-5
Formula molecolare C6H6ClN
Molecular Weight (g/mol) 127.571
Numero MDL MFCD00038833
InChI Key DAOZBJCTEPJGES-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-2-picoline, 2-methyl-4-chloropyridine, 4-chloro-2-methyl-pyridine, pyridine, 4-chloro-2-methyl, p-chloropicoline, 4-chloropicoline, 4-chloro-2-picolin, acmc-20amln, pubchem2071
PubChem CID 581392
IUPAC Name 4-chloro-2-methylpyridine
SMILES CC1=NC=CC(=C1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2-methylpyridine
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.15 g/mL
Punti di ebollizione 54°C to 56°C (15 mmHg)(literature)
Indice di rifrazione 1.5205
Quantità 5 g
Beilstein 107196
Peso formulazione 127.57
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid