Learn More
4-Chloro-2-nitrobenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 11475303
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11475303 25 g 25g
11485303 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11475303 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12872.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6280-88-2 | C7H4ClNO4 | 201.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6280-88-2
Formula molecolare C7H4ClNO4
Molecular Weight (g/mol) 201.56
Numero MDL MFCD00007214
InChI Key JAHIPDTWWVYVRV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2-nitrobenzoicacid, benzoic acid, 4-chloro-2-nitro, 4-chloro-2-nitro-benzoic acid, acmc-1b6vn, ksc353a2d, 2-carboxy-5-chloronitrobenzene, benzoicacid, 4-chloro-2-nitro, 2-nitro-4-chlorobenzoic acid anion
PubChem CID 80475
IUPAC Name 4-chloro-2-nitrobenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Punto di fusione 142°C to 146°C
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Odore Odorless
Quantità 25 g
Beilstein 2051370
Peso formulazione 201.57
Percent Purity 97%