Learn More
4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride, 98%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 187950010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 938-71-6 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Quantità | 1g |
---|
Identificatori chimici
938-71-6 | |
206.022 | |
4-chloro-2-nitrobenzyl chloride, 4-chloro-1-chloromethyl-2-nitrobenzene, 4-chloro-2-nitrobenzylchloride, acmc-20amlj, benzene, 4-chloro-1-chloromethyl-2-nitro, 2-nitro-4-chlorobenzyl chloride, omphlgrocarzou-uhfffaoysa, .alpha.,4-dichloro-2-nitrotoluene, 4-chloro-2-nitrobenzyl chloride, 4-chloro-2-nitrobenzyl chloride | |
4-chloro-1-(chloromethyl)-2-nitrobenzene |
C7H5Cl2NO2 | |
OMPHLGROCARZOU-UHFFFAOYSA-N | |
598399 | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)[N+](=O)[O-])CCl |
Specifica
4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride | |
938-71-6 | |
C7H5Cl2NO2 | |
4-chloro-2-nitrobenzyl chloride, 4-chloro-1-chloromethyl-2-nitrobenzene, 4-chloro-2-nitrobenzylchloride, acmc-20amlj, benzene, 4-chloro-1-chloromethyl-2-nitro, 2-nitro-4-chlorobenzyl chloride, omphlgrocarzou-uhfffaoysa, .alpha.,4-dichloro-2-nitrotoluene, 4-chloro-2-nitrobenzyl chloride, 4-chloro-2-nitrobenzyl chloride | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)[N+](=O)[O-])CCl | |
206.022 |
1g | |
98% | |
ClC6H3(NO2)CH2Cl | |
OMPHLGROCARZOU-UHFFFAOYSA-N | |
4-chloro-1-(chloromethyl)-2-nitrobenzene | |
598399 |
Sicurezza e movimentazione
- 4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.