Learn More
4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride, 98%
Codice prodotto. 10396314 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10396314 5 g 5g
10001764 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10396314 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 187950050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 938-71-6 | C7H5Cl2NO2 | 206.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 938-71-6
Formula molecolare C7H5Cl2NO2
Molecular Weight (g/mol) 206.02
Numero MDL MFCD00007216
InChI Key QBIQAXWMONJLNW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-2-nitrobenzyl chloride, 4-chloro-1-chloromethyl-2-nitrobenzene, 4-chloro-2-nitrobenzylchloride, acmc-20amlj, benzene, 4-chloro-1-chloromethyl-2-nitro, 2-nitro-4-chlorobenzyl chloride, omphlgrocarzou-uhfffaoysa, .alpha.,4-dichloro-2-nitrotoluene
PubChem CID 598399
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=CC(CCl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride
Punto di fusione 38°C to 44°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare ClC6H3(NO2)CH2Cl
Quantità 5 g
IUPAC Name 1-chloro-3-(chloromethyl)-5-nitrobenzene
Peso formulazione 206.03
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.