Learn More
4-Chloro-2-nitrophenol, 98%, contains up to ca 10% water, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11413667
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11413667 25 g 25g
11423667 100 g 100g
11433667 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11413667 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18150.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 89-64-5 | Molecular Formula: C6H4ClNO3 | Molecular Weight: 173.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89-64-5
Formula molecolare C6H4ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 173.55
Numero MDL MFCD00007113
InChI Key NWSIFTLPLKCTSX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-nitro-4-chlorophenol, phenol, 4-chloro-2-nitro, unii-438lq62wnh, 4-chloro-2-nitro-phenol, 4-chloro-6-nitrophenol, acmc-209r2b, 5-chloro-2-hydroxynitrobenzene, 4-chloro-2-nitrophenol
PubChem CID 6980
IUPAC Name 4-chloro-2-nitrophenol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2-nitrophenol
Punto di fusione 85°C to 88°C
Note percentuale saggio contains up to ≈10% water
Quantità 25 g
Beilstein 2048031
Peso formulazione 173.56
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloro-2-nitrophenol, 98%, contains up to ca 10% water
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chloro-2-nitrophenol