Learn More
4-Chloro-2-nitrotoluene, 99%
Codice prodotto. 11400997
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11400997 100 g 100g
11410997 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11400997 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23382.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 89-59-8 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 89-59-8
Formula molecolare C7H6ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 171.58
Numero MDL MFCD00007215
InChI Key SQFLFRQWPBEDHM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-chlorotoluene, benzene, 4-chloro-1-methyl-2-nitro, 4,2-chloronitrotoluene, p-chloro-o-nitrotoluene, toluene, 4-chloro-2-nitro, 4-chloro-1-methyl-2-nitro-benzene, ccris 3116, 4-chlor-2-nitrotoluol, pubchem18919
PubChem CID 6975
IUPAC Name 4-chloro-1-methyl-2-nitrobenzene
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2-nitrotoluene
Punto di fusione 34°C to 38°C
Punti di ebollizione 242°C
Punto d'infiammabilità 120°C (248°F)
Quantità 100 g
Numero UN UN3457
Peso formulazione 171.58
Percent Purity 99%