Learn More
4-chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10622073
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10622073 1 g Amber Glass Bottle 1g
10521322 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10367444 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10622073 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW03561DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 175205-77-3
Formula molecolare C7H5ClF3NO
Molecular Weight (g/mol) 211.568
Numero MDL MFCD00153102
InChI Key UCFTYLMKCJPWBX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2781526
IUPAC Name 4-chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)OC(F)(F)F)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
CAS min. % 97.0
Quantità 1 g
Imballaggio Amber Glass Bottle
Intervallo percentuale saggio 97%
Sinonimo 4-chloro-2-trifluoromethoxy aniline, 4-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine, benzenamine, 4-chloro-2-trifluoromethoxy, pubchem2960, chlorotrifluoromethoxyphenylamine, benzenamine,4-chloro-2-trifluoromethoxy, 2-amino-5-chlorophenyl trifluoromethyl ether, 2-amino-5-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, 4-chloro-2-trifluoromethoxy aniline; 4-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine
Peso formulazione 211.57
Percent Purity 97%