Learn More
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline, 97%
Codice prodotto. 11430377
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430377 25 g 25g
11440377 100 g 100g
11450377 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11430377 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21755.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 445-03-4 | C7H5ClF3N | 195.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 445-03-4
Formula molecolare C7H5ClF3N
Molecular Weight (g/mol) 195.57
Numero MDL MFCD00007841
InChI Key CVINWVPRKDIGLL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-5-chlorobenzotrifluoride, 4-chloro-2-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 4-chloro-2-trifluoromethyl, 2-amino-5-chlorobenzo trifluoride, 5-chloro-2-aminobenzotrifluoride, 2-amino-5-chloro-trifluorotoluene, 2-trifluoromethyl-4-chloro-aniline, 2-trifluoromethyl-4-chloroaniline, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 4-chloro-2-trifluoromethyl-phenylamine
PubChem CID 67961
IUPAC Name 4-chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
Punto di fusione 8°C to 9°C
Densità 1.386
Punti di ebollizione 66°C to 67°C (3 mmHg)
Punto d'infiammabilità 95°C (203°F)
Indice di rifrazione 1.507
Quantità 25 g
Numero UN UN2810
Beilstein 2366801
Peso formulazione 195.57
Percent Purity 97%