Learn More
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate, 97%
Codice prodotto. 11362297
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11362297 5 g 5g
11352297 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11362297 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09850.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16588-69-5 | C8H3ClF3NO | 221.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16588-69-5
Formula molecolare C8H3ClF3NO
Molecular Weight (g/mol) 221.56
Numero MDL MFCD00013873
InChI Key SBDPJLJFODHSFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 4-chloro-1-isocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenylisocyanate, 5-chloro-2-isocyanatobenzotrifluoride, timtec-bb sbb006655, 4-chloro-2-trifluoromethyl benzenisocyanate, pubchem4450, acmc-1c7bp, 4-chloro-2-trifluoromethylphenyl isocyanate, 4-chloro-2-trifluoromethyl-isocyanatobenzene
PubChem CID 2733264
IUPAC Name 4-chloro-1-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC(F)(F)C1=C(C=CC(Cl)=C1)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Densità 1.467
Punti di ebollizione 114°C to 115°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 94°C (201°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.501
Quantità 5 g
Numero UN UN2206
Beilstein 2214336
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 221.57
Percent Purity 97%