Learn More
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11996131 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11996131 5 g 5g
11976131 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11996131 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 445380050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 313545-41-4
Formula molecolare C7H5BClF3O2
Molecular Weight (g/mol) 224.38
InChI Key YAPBOBGBYQQYHX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-2-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethylphenylboronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl-phenylboronic acid, boronic acid, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenyl, 4-chloro-2-trifluoromethyl phenylboronicacid, pubchem5158, acmc-20aic7
PubChem CID 2763244
IUPAC Name [4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)Cl)C(F)(F)F)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 224.38
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.