Learn More
4-Chloro-3,5-dimethylphenol, 99%
Codice prodotto. 10122520 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10122520 100 g Plastic bottle 100g
10060620 500 g Plastic bottle 500g
10530794 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10122520 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 109061000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 88-04-0 | C8H9ClO | 156.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-04-0
Formula molecolare C8H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 156.61
Numero MDL MFCD00002324
InChI Key OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chloroxylenol, dettol, 4-chloro-3,5-xylenol, pcmx, benzytol, p-chloro-m-xylenol, 2-chloro-m-xylenol, 4-chloro-m-xylenol, ottasept, desson
PubChem CID 2723
ChEBI CHEBI:34393
IUPAC Name 4-chloro-3,5-dimethylphenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1Cl)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-3, 5-dimethylphenol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 113.0°C to 116.0°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 246.0°C
Punto d'infiammabilità 132°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare ClC6H2(CH3)2OH
Quantità 100 g
Beilstein 06, II, 463
Indice di Merck 15, 2182
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkali hydroxide solutions,soluble in ethanol,ether and benzene
Peso formulazione 156.61
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloro-3,5-dimethylphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.