Learn More
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10732695 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10732695 25 g Bottiglia in vetro 25g
10379200 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10732695 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 294140250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 5527-95-7 | Molecular Formula: C7H4ClFO | Molecular Weight: 158.556 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5527-95-7
Numero MDL MFCD00143288
InChI Key AZMDWRPTDCIFRD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluoro-4-chlorobenzaldehyde, 4-chloro-3-fluorobenz-aldehyde, 4-chloro-3-fluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-3-fluoro, pubchem1412, acmc-1amt7, ksc494a8n, 4-chloro-3-fluoro benzaldehyde, azmdwrptdcifrd-uhfffaoysa
PubChem CID 2724985
IUPAC Name 4-chloro-3-fluorobenzaldehyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)F)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 46°C to 49°C
Colore White to Yellow
Punto d'infiammabilità 96.7°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H4ClFO
Formula lineare ClC6H3(F)CHO
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Molecular Weight (g/mol) 158.56
Peso formulazione 158.56
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.