Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-3-fluorocinnamic acid, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H32636.09
Dettagli aggiuntivi : CAS : 202982-66-9 Peso : 0.01000kg
Quantità 10g
Codice prodotto. 11394686
  • 202.00€ / 10g
In stock, pronto per la spedizione: 1
Identificatori chimici
202982-66-9
200.593
MNELKRQRBRYHBV-DUXPYHPUSA-N
5708403
C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)F)Cl
C9H6ClFO2
MFCD00143294
4-chloro-3-fluorocinnamic acid, e-3-4-chloro-3-fluorophenyl acrylic acid, 2e-3-4-chloro-3-fluorophenyl prop-2-enoic acid, 3-4-chloro-3-fluoro-phenyl-acrylic acid, rarechem bk hw 0060, e-4-chloro-3-fluorocinnamic acid, 3-4-chloro-3-fluorophenyl acrylic acid, e-3-4-chloro-3-fluorophenyl prop-2-enoic acid
(E)-3-(4-chloro-3-fluorophenyl)prop-2-enoic acid
Specifica
4-Chloro-3-fluorocinnamic acid
10g
C9H6ClFO2
4-chloro-3-fluorocinnamic acid, e-3-4-chloro-3-fluorophenyl acrylic acid, 2e-3-4-chloro-3-fluorophenyl prop-2-enoic acid, 3-4-chloro-3-fluoro-phenyl-acrylic acid, rarechem bk hw 0060, e-4-chloro-3-fluorocinnamic acid, 3-4-chloro-3-fluorophenyl acrylic acid, e-3-4-chloro-3-fluorophenyl prop-2-enoic acid
C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)F)Cl
200.593
200.6
241°C to 245°C
202982-66-9
MFCD00143294
MNELKRQRBRYHBV-DUXPYHPUSA-N
(E)-3-(4-chloro-3-fluorophenyl)prop-2-enoic acid
5708403
95%
Videos
SDS Documenti