Learn More
4-Chloro-3-fluorophenol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11478666
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11478666 25 g 25g
11458666 1 g 1g
11468666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11478666 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16029.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 348-60-7 | Molecular Formula: C6H4ClFO | Molecular Weight: 146.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 348-60-7
Formula molecolare C6H4ClFO
Molecular Weight (g/mol) 146.55
Numero MDL MFCD00042583
InChI Key XLHYAEBESNFTCA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-fluoro-4-chlorophenol, 4-chloro-3-fluoro-phenol, phenol, 4-chloro-3-fluoro, pubchem1493, acmc-1ctvv, 3-fluoro-4-chloro phenol, 3-fluoro-4-chloro-phenol, 3-fluoro-4-chlorophenol;, 4-chlor-3-fluor-phenol;, 4-chloro-3-fluorophenol;
PubChem CID 2724523
IUPAC Name 4-chloro-3-fluorophenol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C(F)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-3-fluorophenol
Punto di fusione 50°C to 54°C
Punti di ebollizione 84°C (44 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Phenol-like
Quantità 25 g
Numero UN UN3261
Beilstein 3236440
Peso formulazione 146.55
Percent Purity 98%