Learn More
4-Chloro-3-fluorophenylacetonitrile, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chloro-3-fluorophenylacetonitrile |
| CAS | 251570-03-3 |
| Formula molecolare | C8 H5 Cl F N |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H5ClFN/c9-7-2-1-6(3-4-11)5-8(7)10/h1-2,5H,3H2 |
| SMILES | Fc1cc(CC#N)ccc1Cl |
| IUPAC Name | 2-(4-chloro-3-fluorophenyl)acetonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 169.583 |
| Peso formulazione | 169.009 |