Learn More
4-Chloro-3-methoxyaniline, 98%
Codice prodotto. 11317669
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11317669 25 g 25g
11397659 1 g 1g
11307669 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11317669 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H28331.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13726-14-2 | C7H8ClNO | 157.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13726-14-2
Formula molecolare C7H8ClNO
Molecular Weight (g/mol) 157.60
Numero MDL MFCD00672967
InChI Key LNKBDFVSILQKSI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methoxy-4-chloroaniline, 4-chloro-3-methoxyphenylamine, 4-chloro-m-anisidine, 2-chloro-5-aminoanisole, 5-amino-2-chloroanisole, 4-chloro-3-methoxy aniline, 4-chloro-3-methoxy-phenylamine, benzenamine, 4-chloro-3-methoxy, pubchem3659, acmc-1chua
PubChem CID 13103692
IUPAC Name 4-chloro-3-methoxyaniline
SMILES COC1=C(Cl)C=CC(N)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-3-methoxyaniline
Punto di fusione 78°C to 81°C
Odore Characteristic
Quantità 25 g
Numero UN UN2233
Peso formulazione 157.6
Percent Purity 98%