Learn More
4'-Chloro-3'-methylacetophenone, tech. 75%, remainder 3'-chloro-4'-methylacetophenone
Codice prodotto. 11362326
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11362326 25 g 25g
11352326 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11362326 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06011.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 37074-39-8 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37074-39-8
Formula molecolare C9H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 168.62
Numero MDL MFCD00045172
InChI Key XOIGZLJCLDWTQH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-chloro-3-methylphenyl ethanone, 4'-chloro-3'-methylacetophenone, 4-chloro-3-methylacetophenone, ethanone, 1-4-chloro-3-methylphenyl, 1-4-chloro-3-methylphenyl ethan-1-one, 4-chloro-3-methyl acetophenone, 1-4-chloro-3-methyl-phenyl-ethanone, ksc577m5h, 3-methyl-4-chloroacetophenone, 2-methyl-4-acetyl-chlorbenzol
PubChem CID 592743
IUPAC Name 1-(4-chloro-3-methylphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC(C)=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Chloro-3'-methylacetophenone
Densità 1.15
Punti di ebollizione 104°C to 105°C (0.4 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Note percentuale saggio remainder 3'-chloro-4'-methylacetophenone
Quantità 25 g
Beilstein 774639
Peso formulazione 168.62
Percent Purity 75%
Grado Caratteristiche