Learn More
4-Chloro-3-methylaniline, 98%
Codice prodotto. 11465876
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11465876 25 g 25g
11455876 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11465876 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22234.14
CAS: 7149-75-9 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7149-75-9
Formula molecolare C7H8ClN
Molecular Weight (g/mol) 141.598
Numero MDL MFCD00066332
InChI Key HIHCTGNZNHSZPP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-amino-2-chlorotoluene, benzenamine, 4-chloro-3-methyl, m-toluidine, 4-chloro, 3-methyl-4-chloroaniline, 4-chloro-m-toluidine, unii-6q2w6l7bwz, 6q2w6l7bwz, 4-chloro-3-methylphenylamine, 4-chloro-3-methyl-phenylamine, 4-chloro-3-methylphenyl amine
PubChem CID 23536
IUPAC Name 4-chloro-3-methylaniline
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-3-methylaniline
Punto di fusione 82°C to 85°C
Quantità 25 g
Numero UN UN2239
Beilstein 636522
Peso formulazione 141.6
Percent Purity 98%