Learn More
4-Chloro-3-methylaniline, TRC
Codice prodotto. 30138319
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138319 25 g 25g
30138004 50 g 50g
30008359 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138319 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36907525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7149-75-9
Formula molecolare C7 H8 Cl N
Molecular Weight (g/mol) 141.6
IUPAC Name 4-chloro-3-methylaniline
SMILES Cc1cc(N)ccc1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-3-methylaniline
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
Peso formulazione 141.0345