Learn More
4-Chloro-3-methylbenzylamine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4229143
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
1264198-68-6
C8H9N·ClH
192.09
WVNIGUUQWGGELM-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-3-methylbenzylamine hydrochloride, 4-chloro-3-methylphenyl methanamine hydrochloride, 4-chloro-3-methyl-benzenemethanamine hydrochloride
110210981
(4-chloro-3-methylphenyl)methanamine;hydrochloride
CC1=C(C=CC(=C1)CN)Cl.Cl
1264198-68-6
C8H9N·ClH
192.09
WVNIGUUQWGGELM-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-3-methylbenzylamine hydrochloride, 4-chloro-3-methylphenyl methanamine hydrochloride, 4-chloro-3-methyl-benzenemethanamine hydrochloride
110210981
(4-chloro-3-methylphenyl)methanamine;hydrochloride
CC1=C(C=CC(=C1)CN)Cl.Cl
Materiale o nome chimico 4-Chloro-3-methylbenzylamine hydrochloride
Punto di fusione 252.3°C to 253.5°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 192.09
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloro-3-methylbenzylamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.