Specifications
| Materiale o nome chimico | 4-Chloro-3-methylphenol |
| Nota nome | 99+% |
| CAS min. % | 99.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 63.0°C to 65.0°C |
| Colore | White |
| Punti di ebollizione | 242°C |
| Punto d'infiammabilità | 118°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (GC) |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 4-Chloro-3-methylphenol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.