Learn More
4-Chloro-3-methylphenol, 99+%
Codice prodotto. 10448250 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10448250 5 g 5g
10590001 100 g 100g
10162420 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10448250 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 109480050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 59-50-7 | C7H7ClO | 142.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59-50-7
Formula molecolare C7H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 142.58
Numero MDL MFCD00002323
InChI Key CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chlorocresol, 4-chloro-m-cresol, baktol, parol, p-chloro-m-cresol, ottafact, phenol, 4-chloro-3-methyl, 4-chloro-3-cresol, candaseptic, baktolan
PubChem CID 1732
ChEBI CHEBI:34395
IUPAC Name 4-chloro-3-methylphenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-3-methylphenol
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 63.0°C to 65.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 242°C
Punto d'infiammabilità 118°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare ClC6H3(CH3)OH
Quantità 5 g
Beilstein 06, 381
Indice di Merck 15, 2133
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4g/L (20 c). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 142.58
Percent Purity 99+%
Forma fisica Tablets
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloro-3-methylphenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.