Learn More
4-Chloro-3-methylphenol, 99%
Codice prodotto. 11395129
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11395129 100 g 100g
11305139 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11395129 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17823.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 59-50-7 | C7H7ClO | 142.582 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59-50-7
Formula molecolare C7H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 142.582
Numero MDL MFCD00002323
InChI Key CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chlorocresol, 4-chloro-m-cresol, baktol, parol, p-chloro-m-cresol, ottafact, phenol, 4-chloro-3-methyl, 4-chloro-3-cresol, candaseptic, baktolan
PubChem CID 1732
ChEBI CHEBI:34395
IUPAC Name 4-chloro-3-methylphenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-3-methylphenol
Punto di fusione 64°C to 68°C
Punti di ebollizione 234°C to 236°C
Punto d'infiammabilità 118°C (244°F)
Quantità 100 g
Numero UN UN3437
Beilstein 1237629
Indice di Merck 14,2133
Peso formulazione 142.59
Percent Purity 99%