Learn More
4-Chloro-3-nitroanisole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chloro-3-nitroanisole |
| CAS | 10298-80-3 |
| Formula molecolare | C7H6NO3Cl |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | NSC 47339, 1-Chloro-4-methoxy-2-nitrobenzene, 2-Nitro-4-methoxychlorobenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6ClNO3/c1-12-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(Cl)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 1-chloro-4-methoxy-2-nitrobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 187.58 |
| Peso formulazione | 187.0036 |