Learn More
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11470034
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11470034 10 g 10g
11480034 50 g 50g
11490034 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11470034 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13549.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 16588-34-4 | C7H4ClNO3 | 185.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16588-34-4
Formula molecolare C7H4ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 185.56
Numero MDL MFCD00007078
InChI Key HETBKLHJEWXWBM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitro-4-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-3-nitro, chembl51664, 4-chloro-3-nitro-benzaldehyde, pubchem14274, acmc-1c7bn, 3nitro-4-chlorobenzaldehyde, asischem r36965, dsstox_cid_24846, dsstox_rid_80526
PubChem CID 85505
IUPAC Name 4-chloro-3-nitrobenzaldehyde
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(C=O)=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Punto di fusione 61°C to 65°C
Quantità 10 g
Beilstein 778323
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 185.57
Percent Purity 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.