Learn More
4-chloro-3-nitrobenzaldehyde, 97%
Codice prodotto. 10519830 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10519830 25 g Bottiglia in vetro 25g
10530522 5 g Bottiglia in vetro 5g
10351574 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10519830 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 109600250
CAS: 16588-34-4 | C7H4ClNO3 | 185.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16588-34-4
Formula molecolare C7H4ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 185.56
Numero MDL MFCD00007078
InChI Key HETBKLHJEWXWBM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitro-4-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-3-nitro, chembl51664, 4-chloro-3-nitro-benzaldehyde, pubchem14274, acmc-1c7bn, 3nitro-4-chlorobenzaldehyde, asischem r36965, dsstox_cid_24846, dsstox_rid_80526
PubChem CID 85505
IUPAC Name 4-chloro-3-nitrobenzaldehyde
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(C=O)=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-chloro-3-nitrobenzaldehyde
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 61°C to 63°C
Colore Green to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H3(NO2)CHO
Quantità 25 g
Beilstein 07, 262
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4g/L (98 c)
Peso formulazione 185.57
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.