Learn More
4-Chloro-3-nitrobenzonitrile, 98%
Codice prodotto. 11440503
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11440503 100 g 100g
11420503 5 g 5g
11430503 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11440503 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12648.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 939-80-0 | C7H3ClN2O2 | 182.563 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 939-80-0
Formula molecolare C7H3ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 182.563
Numero MDL MFCD00016987
InChI Key XBLPHYSLHRGMNW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitro-4-chlorobenzonitrile, 4-chloro-3-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 4-chloro-3-nitro, 4-chlor-3-nitrobenzonitril, 2-chloro-5-cyanonitrobenzene, 4-chlor-3-nitrobenzonitril czech, 4-chloro-3-nitro-benzonitril, chembl54162, 4-09-00-01227 beilstein handbook reference, 4-chloro-3-nitrobenzenecarbonitrile
PubChem CID 13655
IUPAC Name 4-chloro-3-nitrobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)[N+](=O)[O-])Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-3-nitrobenzonitrile
Punto di fusione 98°C to 102°C
Quantità 100 g
Beilstein 1639111
Peso formulazione 182.57
Percent Purity 98%