Learn More
4-Chloro-3-nitrobenzophenone, 99%
Codice prodotto. 11435437
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11435437 100 g 100g
11425437 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11435437 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23451.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 56107-02-9 | C13H8ClNO3 | 261.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56107-02-9
Formula molecolare C13H8ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 261.66
Numero MDL MFCD00007081
InChI Key YBDBYPQFIMSFJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-3-nitrobenzophenone, methanone, 4-chloro-3-nitrophenyl phenyl, benzophenone, 4-chloro-3-nitro, 4-chloro-3-nitrophenyl phenyl methanone, 3-nitro-4-chlorobenzophenone, chembl53270, 4-chloro-3-nitrophenyl-phenylmethanone, 4-chloro-3-nitro-phenyl-phenyl-methanone, 4-chloro-3-nitrophenyl phenyl ketone, acmc-20amlb
PubChem CID 41743
IUPAC Name (4-chloro-3-nitrophenyl)-phenylmethanone
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-3-nitrobenzophenone
Punto di fusione 104°C to 106°C
Punti di ebollizione 233°C to 235°C (12 mmHg)
Quantità 100 g
Peso formulazione 261.66
Percent Purity 99%