Learn More
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride, TRC
Codice prodotto. 30180188
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30180188 25 g 25g
30179774 5 g 5g
30180167 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30180188 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC38059025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-17-5
Formula molecolare C7 H3 Cl F3 N O2
Molecular Weight (g/mol) 225.55
Sinonimo 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitro-toluene, (3-Nitro-4-chlorophenyl)trifluoromethane;
IUPAC Name 1-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C7H3ClF3NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
Peso formulazione 224.9804