Learn More
4-Chloro-3-nitrocinnamic acid, 98%
Codice prodotto. 11487147
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11487147 100 g 100g
11467147 5 g 5g
11477147 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11487147 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14954.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 20797-48-2 | C9H6ClNO4 | 227.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20797-48-2
Formula molecolare C9H6ClNO4
Molecular Weight (g/mol) 227.6
Numero MDL MFCD00063311
InChI Key QBDALTIMHOITIU-DUXPYHPUSA-N
Sinonimo 4-chloro-3-nitrocinnamic acid, trans-4-chloro-3-nitrocinnamic acid, 3-4-chloro-3-nitrophenyl acrylic acid, e-3-4-chloro-3-nitrophenyl acrylic acid, 2e-3-4-chloro-3-nitrophenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-chloro-3-nitrophenyl prop-2-enoic acid, 4-chloro-3-nitro-cinnamic acid, 3-nitro-4-chlorocinnamic acid, qbdaltimhoitiu-duxpyhpusa, 3-4-chloro-3-nitrophenyl propenoic acid
PubChem CID 688108
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)[N+](=O)[O-])Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-3-nitrocinnamic acid
Punto di fusione 186°C to 188°C
Quantità 100 g
Peso formulazione 227.61
Percent Purity 98%