Learn More
4-Chloro-3-nitrocinnamic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30361774
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30361774 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30361774 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC59716350G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-3-nitrocinnamic Acid Methyl Ester
CAS 877065-30-0
Formula molecolare C10H8ClNO4
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C10H8ClNO4/c1-16-10(13)5-3-7-2-4-8(11)9(6-7)12(14)15/h2-6H,1H3/b5-3+
SMILES COC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name methyl (E)-3-(4-chloro-3-nitrophenyl)prop-2-enoate
Molecular Weight (g/mol) 241.63
Peso formulazione 241.0142