Learn More
4-chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate, Maybridge™
Marca:  Maybridge SB01784EA
Dettagli aggiuntivi : CAS : 127142-66-9 Peso : 0.06000kg Transport : UN number : 2923 Chem class : 8 Pack group : III
Quantità 10g
Codice prodotto. 10016662
  • 54.85€ / 10g
Spedizione stimata: 29-07-2021
Identificatori chimici
127142-66-9
214.623
4-chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate, 4-chloro-3-nitrophenylisothiocyanate, acmc-1c0qb, 4-chloro-3-nitrobenzenisothiocyanate, #, benzene,1-chloro-4-isothiocyanato-2-nitro, 1-chloranyl-4-isothiocyanato-2-nitro-benzene
1-chloro-4-isothiocyanato-2-nitrobenzene
C7H3ClN2O2S
ZXGZBHIDSJXKLE-UHFFFAOYSA-N
145581
C1=CC(=C(C=C1N=C=S)[N+](=O)[O-])Cl
Specifica
4-Chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate
127142-66-9
C7H3ClN2O2S
ZXGZBHIDSJXKLE-UHFFFAOYSA-N
1-chloro-4-isothiocyanato-2-nitrobenzene
145581
97%
10g
97%
4-chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate, 4-chloro-3-nitrophenylisothiocyanate, acmc-1c0qb, 4-chloro-3-nitrobenzenisothiocyanate, #, benzene,1-chloro-4-isothiocyanato-2-nitro, 1-chloranyl-4-isothiocyanato-2-nitro-benzene
C1=CC(=C(C=C1N=C=S)[N+](=O)[O-])Cl
214.623
214.63
Videos
SDS Documenti
Certificati