missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate, Thermo Scientific™

Catalog Number p-4391260
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
127142-66-9
C7H3ClN2O2S
214.623
ZXGZBHIDSJXKLE-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate, 4-chloro-3-nitrophenylisothiocyanate, acmc-1c0qb, 4-chloro-3-nitrobenzenisothiocyanate, #, benzene,1-chloro-4-isothiocyanato-2-nitro, 1-chloranyl-4-isothiocyanato-2-nitro-benzene
145581
1-chloro-4-isothiocyanato-2-nitrobenzene
C1=CC(=C(C=C1N=C=S)[N+](=O)[O-])Cl
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
127142-66-9
C7H3ClN2O2S
214.623
ZXGZBHIDSJXKLE-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate, 4-chloro-3-nitrophenylisothiocyanate, acmc-1c0qb, 4-chloro-3-nitrobenzenisothiocyanate, #, benzene,1-chloro-4-isothiocyanato-2-nitro, 1-chloranyl-4-isothiocyanato-2-nitro-benzene
145581
1-chloro-4-isothiocyanato-2-nitrobenzene
C1=CC(=C(C=C1N=C=S)[N+](=O)[O-])Cl
Materiale o nome chimico 4-Chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 214.63
Percent Purity 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'