Learn More
4-chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10506035
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10506035 5 g 5g
10016662 10 g 10g
10162884 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10506035 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01784DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 127142-66-9
Formula molecolare C7H3ClN2O2S
Molecular Weight (g/mol) 214.623
InChI Key ZXGZBHIDSJXKLE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate, 4-chloro-3-nitrophenylisothiocyanate, acmc-1c0qb, 4-chloro-3-nitrobenzenisothiocyanate, #, benzene,1-chloro-4-isothiocyanato-2-nitro, 1-chloranyl-4-isothiocyanato-2-nitro-benzene
PubChem CID 145581
IUPAC Name 1-chloro-4-isothiocyanato-2-nitrobenzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1N=C=S)[N+](=O)[O-])Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 214.63
Percent Purity 97%