Learn More
4-Chloro-3-nitrotoluene, 97+%
Codice prodotto. 11490203
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11490203 500 g 500g
11480203 100 g 100g
11400213 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490203 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11383.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 89-60-1 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89-60-1
Formula molecolare C7H6ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 171.58
Numero MDL MFCD00007085
InChI Key NWESJZZPAJGHRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-3-nitrotoluene, 3-nitro-4-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-4-methyl-2-nitro, 2-chloro-5-methylnitrobenzene, 1-chloro-4-methyl-2-nitro-benzene, toluene, 4-chloro-3-nitro, 3-nitro-4-chlorotoluol, pubchem19752, 4,3-chloronitrotoluene, 4-chloro-3-nitro-toluene
PubChem CID 6976
IUPAC Name 1-chloro-4-methyl-2-nitrobenzene
SMILES CC1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-3-nitrotoluene
Punto di fusione ∼7°C
Densità 1.295
Punti di ebollizione 260°C to 262°C
Punto d'infiammabilità 129°C (264°F)
Indice di rifrazione 1.558
Quantità 500 g
Numero UN UN2433
Beilstein 511055
Peso formulazione 171.58
Percent Purity ≥97%