Learn More
4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 17951406
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17951406 25 mg 25mg
17921646 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17951406 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0477.040025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic Acid
CAS 1205-30-7
Nomi componenti o analita 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H6 Cl N O4 S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic Acid, Indapamide Related Compound E, Clopamide Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C7H6ClNO4S/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)14(9,12)13/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)O
IUPAC Name 4-chloro-3-sulfamoylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 235.64
Quantità 25 mg
Peso formulazione 234.9706 g/mol