Learn More
4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30135435
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135435 5 g 5g
17923585 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30135435 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3827005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1205-30-7
Formula molecolare C7 H6 Cl N O4 S
Molecular Weight (g/mol) 235.64
Sinonimo 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic Acid, Benzoic acid, 3-(aminosulfonyl)-4-chloro- (9CI, ACI), 3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoic acid (ACI), Benzoic acid, 4-chloro-3-sulfamoyl- (7CI, 8CI), 3-Sulfamoyl-4-chlorobenzoic acid, 3-Sulfamyl-4-chlorobenzoic acid, 4-Chloro-3-(aminosulfonyl)benzoic acid, 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic acid, 4-Chloro-5-sulfamoylbenzoic acid
IUPAC Name 4-chloro-3-sulfamoylbenzoic acid
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic Acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H6ClNO4S/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)14(9,12)13/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Peso formulazione 234.9706
Percent Purity >95%