Learn More
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10754003
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10754003 10 g 10g
10486852 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10754003 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07002EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 32333-53-2
Formula molecolare C7H3Cl2F3O2S
Molecular Weight (g/mol) 279.054
Numero MDL MFCD00024882
InChI Key SSULGNXFUGLULI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 4-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl, ksc222e0j, 4-chloro-3-trifluoromethylbenzenesulfonylchloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chlori
PubChem CID 2780719
IUPAC Name 4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Peso formulazione 279.06
Percent Purity 97%