Learn More
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11440641
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11440641 1 g 1g
11450641 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11440641 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20119.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1735-54-2
Formula molecolare C8H3ClF3N
Molecular Weight (g/mol) 205.564
Numero MDL MFCD00190117
InChI Key VBPYHJRQZZCFCW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-3-trifluoromethyl benzonitrile, 2-chloro-5-cyanobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 4-chloro-3-trifluoromethyl, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem8192, ksc494o5b, 4-chloro-3-trifluoromethyl-benzonitrile
PubChem CID 2736474
IUPAC Name 4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)C(F)(F)F)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Punto di fusione 64°C to 68°C
Punti di ebollizione 100°C to 105°C (11 mmHg)
Odore Characteristic
Quantità 1 g
Numero UN UN3439
Beilstein 2103768
Peso formulazione 205.57
Percent Purity 97%