Learn More
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10362590
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10362590 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10362590 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00255DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride
CAS 23131-73-9
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C8H5Cl2F3
Quantità 1 g
Sinonimo 1-chloro-4-chloromethyl-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzyl chloride, 3-trifluoromethyl-4-chlorobenzyl chloride, 3-trifluoromethyl-4-chloro-benzyl chloride, 3-trifluoromethyl-4-chlorobenzyl chloridec, 1-chloro-4-chloromethyl-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-chloro-4-chloromethyl-2-trifluoromethyl
InChI Key NREUBTUYADXMHQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1CCl)C(F)(F)F)Cl
IUPAC Name 1-chloro-4-(chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 229.023
PubChem CID 13094262
Peso formulazione 229.03
Percent Purity 97%