Learn More
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15214398 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15214398 5 g 5g
15204398 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15214398 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 454770050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 732306-24-0
Formula molecolare C6H4Cl2F3N
Molecular Weight (g/mol) 218
Numero MDL MFCD04972770
InChI Key HCKXJUZITVCDND-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine hydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridinehydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine, chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine hcl, 4-chloro-3-trifluoromethylpyridine hydrochloride, 3-chloro-4-trifluoromethyl pyridine hydrochlrorid, 4-chloranyl-3-trifluoromethyl pyridine hydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethylpyridine hydrochloride salt
PubChem CID 2782815
SMILES Cl.FC(F)(F)C1=C(Cl)C=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Punto di fusione 152.0°C to 154.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Quantità 5 g
IUPAC Name 4-chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Peso formulazione 218.01
Percent Purity 0.97
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.