Learn More
4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone, 96%
Codice prodotto. 11429013
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11429013 25 g 25g
11439013 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11429013 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11121.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 3874-54-2 | C10H10ClFO | 200.637 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3874-54-2
Formula molecolare C10H10ClFO
Molecular Weight (g/mol) 200.637
Numero MDL MFCD00001007
InChI Key HXAOUYGZEOZTJO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-4'-fluorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl butan-1-one, 3-4-fluorobenzoyl propyl chloride, 4-fluorobenzoylpropyl chloride, 4-chloro-p-fluorobutyrophenone, 3-chloropropyl 4-fluorophenyl ketone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl, 4'-fluoro-4-chlorobutyrophenone, p-fluorobenzoylpropyl chloride, p-fluoro-4-chlorobutyrophenone
PubChem CID 19750
IUPAC Name 4-chloro-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Punto di fusione 5°C to 6°C
Densità 1.23
Punti di ebollizione 120°C to 122°C (0.7 mmHg)
Punto d'infiammabilità 152°C (306°F)
Indice di rifrazione 1.5255
Quantità 25 g
Beilstein 608741
Peso formulazione 200.64
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone