Learn More
4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone, Mikromol™
Descrizione
4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone |
| CAS | 3874-54-2 |
| Nomi componenti o analita | 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H10 Cl F O |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H10ClFO/c11-7-1-2-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,1-2,7H2 |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCCl |
| IUPAC Name | 4-chloro-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one |
| Vedi altri risultati |