Learn More
4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone, TRC
Codice prodotto. 30351177
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30351177 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30351177 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36634550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
CAS 3874-54-2
Formula molecolare C10 H10 Cl F O
Quantità 50 g
Sinonimo 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone, 1-Butanone, 4-chloro-1-(4-fluorophenyl)- (9CI, ACI), 4-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone (ACI), Butyrophenone, 4-chloro-4'-fluoro- (6CI, 7CI, 8CI), 1-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutane, 3-(4-Fluorobenzoyl)propyl chloride, 3-(4-Fluorophenylcarbonyl)-1-chloropropane, 3-(p-Fluorobenzoyl)propyl chloride, 3-Chloropropyl 4-fluorophenyl ketone, 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyl chloride, 4-(p-Fluorophenyl)-4-oxobutyl chloride, 4-Chloro-1-(p-fluorophenyl)-1-butanone, 4-Chloro-1-(p-fluorophenyl)-1-oxobutane, 4-Chloro-4'-chlorobutyrophenone, 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone, 4-Chloro-p-fluorobutyrophenone, 4-p-Fluorophenyl-4-oxo-1-chlorobutane, 4'-Fluoro-4-chlorobutyrophenone, NSC 87082, p-Fluoro-4-chlorobutyrophenone, p-Fluoro-γ-chlorobutyrophenone, p-Fluoro-ω-chlorobutyrophenone, γ-Chloro-4-fluorobutyrophenone, γ-Chloro-p-fluorobutyrophenone, ω-Chloro-4-fluorobutyrophenone, ω-Chloro-p-fluorobutyrophenone, ω-Chloropropyl 4-fluorophenyl ketone
InChI Formula InChI=1S/C10H10ClFO/c11-7-1-2-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,1-2,7H2
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCCl
IUPAC Name 4-chloro-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 200.64
Peso formulazione 200.0404