missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chloro-4'-hydroxybiphenyl, TRC

Codice prodotto. 30360400
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30360400 10 mg -
30354393 100 mg 100mg
30362860 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30360400 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC58583510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 28034-99-3
Formula molecolare C12H9OCl
Molecular Weight (g/mol) 204.65
Sinonimo 4-Hydroxy-4'-chlorobiphenyl, 4'-Chloro-4-biphenylol, 4'-Hydroxy-4-chlorobiphenyl, p-Chloro-p'-hydroxybiphenyl, 4'-Chloro[1,1'-biphenyl]-4-ol, 4-(4-Chlorophenyl)phenol, 4-(4'-Chlorophenyl)phenol, 4-Chloro-4'-biphenylol
IUPAC Name 4-(4-chlorophenyl)phenol
SMILES Oc1ccc(cc1)c2ccc(Cl)cc2

Specifica

Materiale o nome chimico 4-Chloro-4'-hydroxybiphenyl
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H9ClO/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,14H
Peso formulazione 204.0342
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.