Learn More
4-Chloro-4'-hydroxybiphenyl, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chloro-4'-hydroxybiphenyl |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H9ClO/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,14H |
| Peso formulazione | 204.0342 |