Learn More
4-Chloro-5-(2-thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidine, 97%
Codice prodotto. 15446457
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15446457 5 g 5g
15448545 250 mg 250mg
15436457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15446457 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33610.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 189681-04-7 | C10H5ClN2S2 | 252.73 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 189681-04-7
Formula molecolare C10H5ClN2S2
Molecular Weight (g/mol) 252.73
Numero MDL MFCD00174019
InChI Key VNWBUFWVNCUUKY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-5-2-thienyl thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-yl thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-2-thienyl, 4-chloro-5-2-thienyl thiopheno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-ylthieno 2,3-d pyrimidine
PubChem CID 735732
IUPAC Name 4-chloro-5-thiophen-2-ylthieno[2,3-d]pyrimidine
SMILES ClC1=C2C(SC=C2C2=CC=CS2)=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-5-(2-thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Quantità 5 g
Peso formulazione 252.75
Percent Purity 97%