Learn More
4-chloro-5-(2-thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10284874
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10284874 10 g 10g
10028961 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10284874 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore AW00007EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 189681-04-7
Formula molecolare C10H5ClN2S2
Molecular Weight (g/mol) 252.73
Numero MDL MFCD00174019
InChI Key VNWBUFWVNCUUKY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-5-2-thienyl thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-yl thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-2-thienyl, 4-chloro-5-2-thienyl thiopheno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-ylthieno 2,3-d pyrimidine
PubChem CID 735732
SMILES ClC1=C2C(SC=C2C2=CC=CS2)=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-5-(2-thienyl)thieno[2, 3-d]pyrimidine
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 10 g
IUPAC Name 4-chloro-5-thiophen-2-ylthieno[2,3-d]pyrimidine
Peso formulazione 252.75
Percent Purity 95%